Documenti fondamentali
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5214-18-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Peso molecolare:
331.25
Numero MDL:
SKU del venditore: 5214-18-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
InChI
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)