Documenti fondamentali
RIE156320936
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-methylbenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.14
Numero MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO/c1-10-6-2-3-7-11(10)14(16)12-8-4-5-9-13(12)15/h2-9H,1H3
InChI
BJAZHEPWAZEPMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5211-17
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)