Documenti fondamentali
RIE156320800
Rieke Metals, Inc.
3,4-Dimethoxy-2'-iodobenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5194-20-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Peso molecolare:
368.17
Numero MDL:
SKU del venditore: 5194-20-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO3/c1-18-13-8-7-10(9-14(13)19-2)15(17)11-5-3-4-6-12(11)16/h3-9H,1-2H3
InChI
ISRLZBLMESYWFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-20
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)