RIE156320792
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
Scegli un formato
SKU del venditore: 5192-17-1G
CHF 460.43
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 5192-17-1G
CHF 460.43
Iupac Name
(2-bromophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-4-2-1-3-9(10)13(17)8-5-6-11(15)12(16)7-8/h1-7H
InChI
GSNIMPNFULRTQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)