Documenti fondamentali
RIE156320630
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',5'-dimethylbenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5176-57-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 5176-57-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,5-dimethylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O3/c1-11-7-8-12(2)16(9-11)17(19)14-5-4-6-15(10-14)20-13(3)18/h4-10H,1-3H3
InChI
YQCNSUPKPLGESS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-57
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)