Documenti fondamentali
RIE156320612
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',5'-difluorobenzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,5-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-12-4-2-3-10(7-12)15(19)13-8-11(16)5-6-14(13)17/h2-8H,1H3
InChI
BBCKVVKVTBAVSU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-39
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)