Documenti fondamentali
RIE156320479
Rieke Metals, Inc.
4-ethoxycarbonyl-4'-iodobenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
SKU del venditore: 5134-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 460.43
2 G
CHF 794.63
5 G
CHF 1’379.09
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 5134-1G
CHF 460.43
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-(4-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)13-5-3-11(4-6-13)15(18)12-7-9-14(17)10-8-12/h3-10H,2H2,1H3
InChI
OWEWJRULBDSWGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5134
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)