Documenti fondamentali
RIE156319520
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Scegli un formato
1 G
CHF 762.24
5 G
CHF 2’222.66
10 G
CHF 3’842.08
SKU del venditore: 18510-07-1G
CHF 762.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 762.24
5 G
CHF 2’222.66
10 G
CHF 3’842.08
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.31
Numero MDL:
SKU del venditore: 18510-07-1G
CHF 762.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O4/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h6-9,12-13H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-/m1/s1
InChI
MDVQAVHPOFZFQS-CHWSQXEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-07
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)