Documenti fondamentali
RIE156319243
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-3'-iodobenzophenone
Scegli un formato
1 G
CHF 378.00
2 G
CHF 544.36
5 G
CHF 1’046.37
SKU del venditore: 5071-1G
CHF 378.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 378.00
2 G
CHF 544.36
5 G
CHF 1’046.37
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.01
Numero MDL:
SKU del venditore: 5071-1G
CHF 378.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI
BIMBTNYEGFSFDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5071
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)