RIE156318975
Rieke Metals, Inc.
trans-4-[2-(2-iodophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecolare:
372.2
Numero MDL:
Iupac Name
4-[2-(2-iodophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17IO3/c16-13-4-2-1-3-12(13)14(17)9-10-5-7-11(8-6-10)15(18)19/h1-4,10-11H,5-9H2,(H,18,19)/t10-,11-
InChI
RRPWJEVRSVJDIK-XYPYZODXSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18520-40
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)