Documenti fondamentali
RIE156318684
Rieke Metals, Inc.
cis-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
Scegli un formato
1 G
CHF 2’942.57
2 G
CHF 4’383.85
5 G
CHF 8’887.30
SKU del venditore: 18010-22-1G
CHF 2’942.57
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 2’942.57
2 G
CHF 4’383.85
5 G
CHF 8’887.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 18010-22-1G
CHF 2’942.57
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,3S)-3-[2-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)13(16)7-9-4-5-11(6-9)14(17)18/h1-3,8-9,11H,4-7H2,(H,17,18)/t9-,11+/m0/s1
InChI
SDCYLRAPJPVKDH-GXSJLCMTSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18010-22
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)