RIE156317551
Rieke Metals, Inc.
8-chloro-8-nonenoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 10053-002F-1G
CHF 592.94
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 10053-002F-1G
CHF 592.94
Iupac Name
8-chloro-8-nonenoic acid
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9(11)12/h1-7H2,(H,11,12)
InChI
MCKURDXPLDUVNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)