PRIH98DC77C9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)piperidin-4-yl]carbonyl}-L-methionine
About This Item
Iupac Name
(2S)-2-({[1-(2,1,3-benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)-4-piperidinyl]carbonyl}amino)-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C17H22N4O5S3/c1-27-10-7-13(17(23)24)18-16(22)11-5-8-21(9-6-11)29(25,26)14-4-2-3-12-15(14)20-28-19-12/h2-4,11,13H,5-10H2,1H3,(H,18,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
InChI
WFCAODYMIJBZIQ-ZDUSSCGKSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)