PRIH93ED828E
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
About This Item
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Iupac Name
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-5-15-13(17)12-8(2)11-9(16)6-14(3,4)7-10(11)18-12/h5-7H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI
AIOHQVRYRUWFNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)