Documenti fondamentali
PRIH93ED81FD
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2'-(2-chlorophenyl)-1',2'-dihydro-3'H-spiro[cyclopentane-1,4'-isoquinolin]-3'-iminium bromide
About This Item
Peso molecolare:
391.74
Iupac Name
2'-(2-chlorophenyl)-1'H-spiro[cyclopentane-1,4'-isoquinolin]-3'(2'H)-iminium bromide
Inchi Code
1S/C19H19ClN2.BrH/c20-16-9-3-4-10-17(16)22-13-14-7-1-2-8-15(14)19(18(22)21)11-5-6-12-19;/h1-4,7-10,21H,5-6,11-13H2;1H
InChI
OXFSTVMYTQRRHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362834
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)