PRIH93ED81AC
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 4-{[6-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)hexanoyl]amino}benzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: PBMR362753-100MG
CHF 403.39
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PBMR362753-100MG
CHF 403.39
Iupac Name
methyl 4-{[6-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)hexanoyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C21H22N4O4/c1-29-21(28)15-10-12-16(13-11-15)22-19(26)9-3-2-6-14-25-20(27)17-7-4-5-8-18(17)23-24-25/h4-5,7-8,10-13H,2-3,6,9,14H2,1H3,(H,22,26)
InChI
IMQZPZHOEXBAOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)