Documenti fondamentali
PRIH93ED8122
Princeton BioMolecular Research, Inc.
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 528.25
250 MG
CHF 668.74
500 MG
CHF 851.37
1 G
CHF 1’088.79
SKU del venditore: PBMR362615-100MG
CHF 528.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 528.25
250 MG
CHF 668.74
500 MG
CHF 851.37
1 G
CHF 1’088.79
About This Item
Peso molecolare:
277.28
Numero MDL:
SKU del venditore: PBMR362615-100MG
CHF 528.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
10-methoxy-5H-chromeno[2,3-c]isoquinolin-5-one
Inchi Code
1S/C17H11NO3/c1-20-11-6-7-15-10(8-11)9-14-12-4-2-3-5-13(12)16(19)18-17(14)21-15/h2-9H,1H3
InChI
UZMMOBVRBHWZSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362615
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)