Documenti fondamentali
PRIH3239D175
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-[1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Peso molecolare:
304.35
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N6O2/c1-14(2,3)22-13(21)19-8-6-18(7-9-19)12-5-4-11-16-15-10-20(11)17-12/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI
QJQGNUAVVNVCAV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR113541
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)