Documenti fondamentali
PRIH049B2F54
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-Oxiranylmethyl-acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Numero MDL:
Iupac Name
N-(oxiran-2-ylmethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)6-2-5-3-8-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI
HBTVZPMDLRPWKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR176463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)