Documenti fondamentali
PRIH039FD750
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 361.78
2 G
CHF 581.25
5 G
CHF 992.77
10 G
CHF 1’321.98
SKU del venditore: PBMR291873-1G
CHF 361.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 361.78
2 G
CHF 581.25
5 G
CHF 992.77
10 G
CHF 1’321.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.63
Numero MDL:
SKU del venditore: PBMR291873-1G
CHF 361.78
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO4/c11-6-1-2-7-8(3-6)16-5-9(13)12(7)4-10(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15)
InChI
MLAAEUSPMBUSEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR291873
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)