PRI444788190
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Methyl-6-thiophen-2-yl-nicotinic acid methyl ester
Scegli un formato
SKU del venditore: PBMR169380-100MG
CHF 402.93
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PBMR169380-100MG
CHF 402.93
Iupac Name
methyl 2-methyl-6-(2-thienyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-9(12(14)15-2)5-6-10(13-8)11-4-3-7-16-11/h3-7H,1-2H3
InChI
PXOOFKKNKVAIPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)