PRI444787724
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-Amino-1-(4-methyl-quinolin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid amide
Scegli un formato
SKU del venditore: PBMR156948-100MG
CHF 528.25
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PBMR156948-100MG
CHF 528.25
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-amino-1-(4-methyl-2-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H13N5O/c1-8-6-12(18-11-5-3-2-4-9(8)11)19-13(15)10(7-17-19)14(16)20/h2-7H,15H2,1H3,(H2,16,20)
InChI
FBNHKGKKUPSPSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)