PRI444787406
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(Pyridin-2-ylaminomethyl)-phenol
Scegli un formato
SKU del venditore: PC303516-1G
CHF 295.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC303516-1G
CHF 295.20
Iupac Name
3-[(2-pyridinylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c15-11-5-3-4-10(8-11)9-14-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,15H,9H2,(H,13,14)
InChI
ZGLJYAOGVJLKLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin