Documenti fondamentali
PRI444785788
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3,6-Bis-benzyloxy-pyridazine
Scegli un formato
100 MG
CHF 224.61
250 MG
CHF 265.76
500 MG
CHF 306.91
1 G
CHF 348.06
5 G
CHF 1’006.49
SKU del venditore: PBMR106026-100MG
CHF 224.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 224.61
250 MG
CHF 265.76
500 MG
CHF 306.91
1 G
CHF 348.06
5 G
CHF 1’006.49
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.34
Numero MDL:
SKU del venditore: PBMR106026-100MG
CHF 224.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,6-bis(benzyloxy)pyridazine
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-21-17-11-12-18(20-19-17)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2
InChI
ZGKRPSZFVMBILV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR106026
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)