Documenti fondamentali
PRI444785748
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-{[(1S,5R)-8-oxo-1,5,6,8-tetrahydro-2H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-3(4H)-yl]carbonyl}glycine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.31
Numero MDL:
Iupac Name
((1S,5R)-8-oxo-1,3,4,5,6,8-hexahydro-2H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocine-3-carbonyl)glycine
Inchi Code
1S/C14H17N3O4/c18-12-3-1-2-11-10-4-9(7-17(11)12)6-16(8-10)14(21)15-5-13(19)20/h1-3,9-10H,4-8H2,(H,15,21)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
InChI
NFIMAMRWMUEMAT-UWVGGRQHSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR105965
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)