Documenti fondamentali
PRI424050549
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(3-Methyl-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-2-yl)-methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methyl-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6-7(5-11)9-10-3-2-4-12-8(6)10/h11H,2-5H2,1H3
InChI
BRXBOKMRCNFPAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR063561
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)