PRI424049467
Princeton BioMolecular Research, Inc.
ethyl 5-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: PBMR019888-100MG
CHF 422.13
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PBMR019888-100MG
CHF 422.13
Iupac Name
ethyl 5-methyl-2-oxo-3-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)5-10-8(7)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
MYTPYJOXYXVLKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)