PRI424049051
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-phenylquinoxaline-2-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PBMR013457-100MG
CHF 184.86
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PBMR013457-100MG
CHF 184.86
Iupac Name
3-phenyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O2/c18-15(19)14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H,(H,18,19)
InChI
GUTASBJYGXIWLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)