Documenti fondamentali
PRI424048143
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO3.ClH/c11-6-8(12)7-1-2-9-10(5-7)14-4-3-13-9;/h1-2,5H,3-4,6,11H2;1H
InChI
QQOCJGFHQBCQNE-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
BBO000284BBO000245CDS023550
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR001207
  • Certificati d'analisi (COA)
    Ti serve un CdA esemplificativo?
    Questo è un Certificato d’Analisi (CdA) campione; esso potrebbe non essere rappresentativo di un lotto di prodotto recente.