Documenti fondamentali
XX1004702
Millipore
Base for 47 mm glass/filter holder
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
Lunghezza
10.2 cm
Diametro
47 mm
Superficie filtrante
9.6 cm2
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
REMOVE FROM SCOPE
Applicazioni
Accessories for filter holders for sample preparation.