Documenti
SMP8A25NB6
Millipore
Capsule OptiScale® con membrana Milligard®, PES di grado 1,2/0,8 µm
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 1.2/0.8 μm
Sinonimo/i:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.8 μm NB
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
60 psi max. inlet pressure (4.1 bar)
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Larghezza
1.21 in.
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Codice cartuccia
not applicable
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: batteri
  • Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Dispositivo sottoposto a test e conforme alle disposizioni della USP <78> per le soluzioni parenterali di grande volume.
Metodo di sterilizzazione
Integrità della capsula preservata dopo 1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C.
Risultati analitici
Questo prodotto è stato sottoposto ed ha superato il test USP per il particolato nelle iniezioni.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Contenuto correlato
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.