Documenti
SCM107
Sigma-Aldrich
Kit di terreno di coltura per l'espansione di OPC umane
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Descrizione
Neural Stem Cells
Livello qualitativo
Tipo
for cell culture
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Descrizione generale
Il terreno Expansion OPC umano è un terreno definito, privo di siero, ottimizzato per la coltura e l'espansione di cellule progenitrici oligodendrocitarie derivate da ES umane (N° Cat. SCR600). Se coltivate nel terreno completo di espansione OPC umano le cellule raddoppiano ogni 48 ore Non è noto se il terreno possa supportare la coltura di cellule progenitrici primarie di oligodendrociti isolate da tessuti cerebrali.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C, si mantiene per un massimo di 4 mesi dalla data di ricevimento se i reagenti sono maneggiati e conservati adeguatamente. Nota bene: Il terreno cOmplete Expansion OPC umano supplementato deve essere conservato a 2-8 °C per un massimo di 4 settimane. .
Note legali
cOmplete is a trademark of Roche
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.