SCGVU05RE
Sistema di filtrazione a vuoto sterile Stericup-GV
500 mL process volume, 0.22 µm pore size, PVDF membrane, pkg of 12, radio-sterilized
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Stericup®
Parametri
45 °C max. temp.
500 mL process volume
500 mL sample volume
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
263 mm
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Le membrane Millipore Express PLUS offrono portate elevate e basso legame proteico per minimizzare l'assorbimento e la perdita di proteine e il relativo impatto sulle prestazioni e i costi nelle fasi successive
Membrana Durapore caratterizzata da legame proteico ultra basso per un assorbimento e una perdita di proteine minimi
L′imballaggio aderente, il sacchetto facile da strappare e la comoda etichettatura rendono facili ed efficienti la conservazione, l′apertura e l′identificazione di questi dispositivi
La base stabile e la pratica impugnatura del dispositivo Stericup consentono all′utente di eseguire comodamente le varie fasi del processo sotto cappa a flusso laminare
Un leggero incavo sul fondo di Stericup rende i flaconi di raccolta facilmente impilabili per una pratica conservazione negli spazi refrigerati
Applicazioni
Sterilizzazione di soluzioni acquose (da 150 mL a 1 L); filtrazione sterile di terreni di coltura e tamponi contenenti proteine ad alto valore o molecole di piccole dimensioni.
Applicazioni
Principio
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Irradiazione con raggi gamma