Documenti
QIA97
Sigma-Aldrich
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
impiego
sufficient for 96 tests
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Confezionamento
pkg of  96-well plate(s)
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
plasma
serum
urine
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A colorimetric sandwich ELISA method for detecting Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in different types of biological samples.
Confezionamento
1 kit in glass bottle
Componenti
Pre-Coated 96-Well Plate, Anti-Cu/Zn SOD/HRP-Conjugate, Cu/Zn SOD Standard, Wash Buffer Concentrate, Assay Buffer Concentrate, Phosphate Buffered Saline, Substrate Solution, Stop Solution, Plate Covers, and a user protocol.
Attenzione
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Specifiche
Assay time: 1.5 h
Stoccaggio e stabilità
Upon arrival store the entire contents of the kit at 4°C.
Altre note
Herouart, D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3108.
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
The Calbiochem® Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit is designed to measure Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in cell culture supernatants and biological fluids like human serum, plasma, urine, and amniotic fluid.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials