MABT418
Anti-GPVI Antibody, clone 8A2, Detection Antibody
clone 8A2, from rat
Sinonimo/i:
Platelet glycoprotein VI, GPVI, Glycoprotein 6
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP6(51206)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected recombinant human GPVI glycoprotein.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1