MABT1444
Anti-Tetranectin/CLEC3B Antibody, clone mAb10
Sinonimo/i:
Anti-CLEC3B Antibody, CLEC3B Detection Antibody, Clone mAb10 Anti-Tetranectin
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAb10, monoclonal
PM
calculated mol wt 22.54 kDa
observed mol wt ~25 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLEC3B(7123)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tetranectin/CLEC3B in Human lung tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in Western Blotting applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
Dot Blot: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in Dot Blot applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
ELISA Analysis: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in ELISA applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1