MABN70
Anti-Slo1 Antibody, clone L6/60
clone L6/60, from mouse
Sinonimo/i:
potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, alpha member 1, Slo homolog, stretch-activated Kca channel, Maxi K channel, Drosophila slowpoke-like, Calcium-activated potassium channel, subfamily M subunit alpha-1, Slowpoke homolog,
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L6/60, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNMA1(3778)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC. (Misonou, H., et al. (2006). J Comp Neurol. 496(3):289–302.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Slo1 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain membrane tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1