MABF2816
Anti-Cortical stromal cells Antibody, clone ER-TR4
Sinonimo/i:
cTEC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ER-TR4, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse thymus tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilution of this antibody detected Cortical stromal cells in mouse thymus tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunofluorescence applications (Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Cortical stromal cells in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al., (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Scheijen, B., et al., (2004). J Biol Chem. 279(11):10476-83; Dooley, J., et al., (2006). J Immunol. 176(11):6484-90; Tanaka, Y., et al., (2007). Blood. 110(1):107-15; Moretti, F.A., et al., (2018). Elife. 7:e35816; Hollander, G.A., et al. (1995). Nature. 373(6512):350-3).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1