MABE433
Anti-phospho Histone H2B (Tyr37), clone 15 Antibody
clone 15, from mouse
Sinonimo/i:
Histone H2B type 3-B, H2B type 12
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr37)
Informazioni sul gene
human ... H2BC1(255626)
mouse ... H2Bc1(319177)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated phospho Histone H2B (Tyr37) in MEF-overexpressing WEE (Mahajan, K., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 19(9):930-937.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H2B (Tyr37) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1