MABE1799
Anti-Nrf2 Antibody, clone 103
clone 103, from rat
Sinonimo/i:
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
103, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nfe2L2(18024)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nrf2 in Western Blotting applications (Maruyama, A., et. al. (2008). Arch Biochem Biophys. 477(1):139-45; Kobayashi, E.H., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11624; Taquchi, K., et. al. (2016). Toxicol Sci. 152(1):40-52; Saito, R., et. al. (2015). Mol Cell Biol. 36(2):271-84; Taquchi, K., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(5):900-13).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nrf2 in Keap1-KO MEF cell lysates versus Nrf2-KO MEF cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1