MABC1183
Anti-PME1 Antibody, clone 8A6-F8
clone 8A6-F8, from mouse
Sinonimo/i:
PME-1, Protein phosphatase methylesterase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A6-F8, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ppme1(72590)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected PME1 in NIH3T3 mouse fibroblasts, wild-type, but not in PME1 knock-out mouse embryonic fibroblasts. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PME1 in HeLa, NIH3T3, Rat1, BHK21, and CV-1 lysates. (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna Austria).
Apoptosis & Cancer
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected PME1 in human pancreas tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1