MAB5226
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40, clone OM16
clone OM16, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OM16, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2