Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M2-2-B3, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP
Citations:
54
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2-2-B3, monoclonal
species reactivity
human, monkey, rat
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2a
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHRM2(1129)
Immunogen
Proteina di fusione tra il loop i3 del recettore m2 (225-359) e la glutatione S-transferasi.
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Neuroscienze
Immunoistochimica su tessuti fissati con paraformaldeide 4%. Non funziona su tessuti inclusi in paraffina. Concentrazione iniziale suggerita: 1-5 μg/mL. Se questo anticorpo si usa su ratto, si raccomanda di utilizzare il sistema PAP. Immunocitochimica su cellule transfettate
Immunoprecipitazione: scarsa applicabilità all′immunoblotting. Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
PROTOLLO DI IMMUNOISTOCHIMICA CON L?ANTICORPO MAB369
Questo anticorpo è stato utilizzato con successo su sezioni flottanti (spessore 30 mm) di tessuto cerebrale di ratto fissate in paraformaldeide 4%. Tutti i passaggi vengono eseguiti sotto agitazione continua. Di seguito, il protocollo suggerito.
1) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS (con o senza Triton 0,25%).
2) Incubare per 30 minuti in TBS con siero al 3% (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
3) Incubare l'anticorpo primario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario), con o senza Triton 0,25%, per 2 ore a temperatura ambiente, seguite da 16 ore a 4°C.
4) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
5) Incubare con l'anticorpo secondario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
6) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 lavaggi da 10 minuti in TBS.
9) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
10) Reazione con cromogeno DAB, aggiungendo NiCl 0,06% per intensificare.
11) 2 lavaggi da 10 minuti in PBS.
12) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
Immunoprecipitazione: scarsa applicabilità all′immunoblotting. Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
PROTOLLO DI IMMUNOISTOCHIMICA CON L?ANTICORPO MAB369
Questo anticorpo è stato utilizzato con successo su sezioni flottanti (spessore 30 mm) di tessuto cerebrale di ratto fissate in paraformaldeide 4%. Tutti i passaggi vengono eseguiti sotto agitazione continua. Di seguito, il protocollo suggerito.
1) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS (con o senza Triton 0,25%).
2) Incubare per 30 minuti in TBS con siero al 3% (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
3) Incubare l'anticorpo primario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario), con o senza Triton 0,25%, per 2 ore a temperatura ambiente, seguite da 16 ore a 4°C.
4) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
5) Incubare con l'anticorpo secondario opportunamente diluito in TBS con 1% di siero (della specie ospite dell'anticorpo secondario).
6) 3 lavaggi da 10 minuti in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 lavaggi da 10 minuti in TBS.
9) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
10) Reazione con cromogeno DAB, aggiungendo NiCl 0,06% per intensificare.
11) 2 lavaggi da 10 minuti in PBS.
12) 1 lavaggio da 10 minuti in tampone fosfato (non salino).
L′anticorpo anti-recettore muscarinico m2 per l′acetilcolina, clone M2-2-B3, è un anticorpo contro il recettore muscarinico m2 per l′acetilcolina che trova uso nelle analisi di IC, IH & IP.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Neurotrasmettitori & recettori
Biochem/physiol Actions
Recettore muscarinico m2 per l′acetilcolina. Nessuna reattività con gli altri sottotipi.
REATTIVITÀ CON ALTRE SPECIE:
Prevista reattività con la maggior parte delle specie di mammifero.
REATTIVITÀ CON ALTRE SPECIE:
Prevista reattività con la maggior parte delle specie di mammifero.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Liquido in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0,1%, pH 7,6.
Preparation Note
Conservare a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c