MAB1580
Anti-Oligodendrocytes Antibody, clone NS-1
ascites fluid, clone NS-1, Chemicon®
Sinonimo/i:
RIP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NS-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, hamster, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OLIG2(10215)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Oligodendrocyte culture, Brain