MAB011-A/13
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
ApoAI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A/13, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APOA1(335)
Specificità
AFFINITY CONSTANT: 8 x 10E9 L/mol
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2