GF53
Anti-Tissue Plasminogen Activator (Ab-1) Mouse mAb (GMA-043)
liquid, clone GMA-043, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GMA-043, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (1-5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Human tPA
Altre note
Wiman, B., et al. 2000. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol.20, 2019.
Pourtau, J., et al. 1998. Blood Coagul Fibrinolysis9, 609.
Van, D.E., et al. 1995. Blood85, 3510.
WGK 1