FCMAB250A4
Milli-Mark® Anti-Bcl-2 Antibody, Alexa Fluor™488, clone AW604
clone AW604, Milli-Mark®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AW604, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2(596)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat Cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2