FCMAB187F
Milli-Mark® Anti-CD23-FITC Antibody, clone MHM6
clone MHM6, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor, Lymphocyte IgE receptor, Fc-epsilon-RII, BLAST-2, Immunoglobulin E-binding factor, C-type lectin domain family 4 member J
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MHM6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FCER2(2208)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
human lymphocytes
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2