Documenti
EX0242
Supelco
Etilacetato
Biosynthesis OmniSolv®
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
205-500-4
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
Impurezze
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤100 ppm Water (H2O)
≤250 ppt Fluorescence (as quinine base)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤255 nm
Assorbanza UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.00
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 263 nm Amax: ≤0.06
λ: 275 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Biosynthesis OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 255 nm1.00AU maxUV Abs. at 257 nm0.35AU maxUV Abs. at 263 nm0.06AU maxUV Abs. at 275 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Cut-off255nm maxWater (H2O)100ppm max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup