CW0672S03
Cartucce Milligard® di grado 0,5 µm nominale
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinonimo/i:
Milligard Cartridge Filter 20 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Milligard®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Milligard®
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.9 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
1.6 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤100 mg/cartridge
Matrice
Milligard®
Dimensione pori
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifiche
Nota sulla preparazione
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2